missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Hydroxy-2-nitrobenzaldéhyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H10395G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H10395G 5 g
H103925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H10395G Fournisseur TCI America Code fournisseur H10395G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 42454-06-8
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00007332
Clé InChI XLYPHUGUKGMURE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-formyl-4-nitrophenol, 6-nitro-3-hydroxybenzaldehyde, 2-nitro-5-hydroxybenzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-hydroxy-2-nitro, unii-va926z93if, 6-nitro-3-hydroxy benzaldhyde, pubchem8205, acmc-1an3l, 4-08-00-00250 beilstein handbook reference
PubChem CID 39211
Nom de l’IUPAC 5-hydroxy-2-nitrobenzaldéhyde
SOURIRES OC1=CC=C(C(C=O)=C1)[N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 172 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 167.12
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber CU6700000
TSCA Non