missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Hydroxy-2-adamantanone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H09625G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H09625G 5 g
H09621G 1 g
H096225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. H09625G Fournisseur TCI America Code fournisseur H09625G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 20098-14-0
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00192211
Clé InChI TZBDEVBNMSLVKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme idramantone, 5-hydroxy-2-adamantanone, kemantane, 5-hydroxy-adamantan-2-one, kemantan, 5-hydroxytricyclo 3.3.1.1 3,7 decanone, tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, 5-hydroxy, idramantone inn, 4-oxo-1-adamantanol
PubChem CID 64184
ChEBI CHEBI:48581
Nom de l’IUPAC 5-hydroxyadamantan-2-one
SOURIRES C1C2CC3CC(C2)(CC1C3=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Hydroxy-2-adamantanone
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 166.22
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline