missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 5-formylsalalicylique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F04005G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F04005G 5 g
F040025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F04005G Fournisseur TCI America Code fournisseur F04005G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 616-76-2
Formule moléculaire C8H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.13
Numéro MDL MFCD00006945
Clé InChI UTCFOFWMEPQCSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-formylsalicylic acid, 2-hydroxy-5-formylbenzoic acid, benzoic acid, 5-formyl-2-hydroxy, 5-formylsalicylicacid, 5-formylsalicylic acide, 3-carboxy-4-hydroxybenzaldehyde, 5-formyl-2-hydroxy-benzoic acid, pubchem10569, acmc-209mva, 5-formyl salicylic acid
PubChem CID 69226
Nom de l’IUPAC Acide 5-formyl-2-hydroxybenzoïque
SOURIRES OC(=O)C1=CC(C=O)=CC=C1O

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Formylsalicylic Acid
Point de fusion 250 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 166.13
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-1669
TSCA Non