missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Formyl-2-méthoxyphényl acétate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A29465G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A29465G 5 g
A294625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A29465G Fournisseur TCI America Code fournisseur A29465G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 881-57-2
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00266441
Clé InChI ZVPGTXJXZIXWGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-Acetoxy-4-methoxybenzaldehyde, Acetic Acid 5-Formyl-2-methoxyphenyl Ester
PubChem CID 4099572
Nom de l’IUPAC 5-formyl-2-méthoxyphényl acétate
SOURIRES COC1=C(OC(C)=O)C=C(C=O)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate
Point de fusion 87 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 194.19
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline