missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Fluoro-2-nitroanisole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. F07035G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F07035G 5 g
F070325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F07035G Fournisseur TCI America Code fournisseur F07035G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 448-19-1
Formule moléculaire C7H6FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 171.127
Numéro MDL MFCD00077541
Clé InChI WLKUSVNHZXUEFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 2779250
Nom de l’IUPAC 4-fluoro-2-méthoxy-1-nitrobenzène
SOURIRES COC1=C(C=CC(=C1)F)[N+](=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Fluoro-2-nitroanisole
Point de fusion 49 °C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 272 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 171.13
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline