missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Fluoro-2-nitroaniline, 97%

Numéro de catalogue. aah6180606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH6180606 5 g
AAH6180614 25 g
AAH6180622 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAH6180606 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H6180606
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 2369-11-1 | C6H5FN2O2 | 156,12 g/mol

5-Fluoro-2-nitroaniline comme intermédiaire dans la synthèse organique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
: 5-Fluoro-2-nitroaniline comme intermédiaire dans la synthèse organique.

Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.

Notes
Conservez-le dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conserver loin de l’agent oxydant.

Identifiants chimiques

CAS 2369-11-1
Formule moléculaire C6H5FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 156.12
Numéro MDL MFCD00034065
Clé InChI PEDMFCHWOVJDNW-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC 5-fluoro-2-nitroaniline

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Fluoro-2-nitroaniline
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Synonyme 4-bromo-2,6-xylenol, phenol, 4-bromo-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-bromophenol, 2,6-xylenol, 4-bromo, pubchem9579, 2, 4-bromo, acmc-2097aq, 4-bromo-2,6 dimethylphenol, 5-bromo-2-hydroxy-m-xylene, ksc495g0d
Renseignements sur la solubilité Légèrement soluble dans l’eau.
SOURIRES NC1=CC(F)=CC=C1[N+]([O-])=O
PubChem CID 16919
Poids de formule 156.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
Hazard Category H302+H312+H332-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche