missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Diméthylamino-2-nitrosophénol Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. N02615G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N02615G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. N02615G Fournisseur TCI America Code fournisseur N02615G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 41317-10-6
Formule moléculaire C8H11ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 202.638
Numéro MDL MFCD00060162
Clé InChI WRIZNEWVHJJMHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Nitroso-5-dimethylaminophenol Hydrochloride
PubChem CID 9815614
Nom de l’IUPAC 5-(diméthylamino)-2-nitrosophénol; Chlorhydrate
SOURIRES CN(C)C1=CC(=C(C=C1)N=O)O.Cl

Specifications

Nom ou substance chimique 5-Dimethylamino-2-nitrosophenol Hydrochloride
Quantité 5 g
Poids de formule 202.64
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline