missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine |
| Spectre infrarouge | Authentic |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 96% min. (HPLC) |
| Quantité | 5g |
| Poids de formule | 125.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement Harmful if swallowed. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. |
RUO – Research Use Only