missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chlorobenzoxazole, 95%

Numéro de catalogue. AAH2708306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2708306 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH2708306 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2708306
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 17200-29-2 | C7H4ClNO | 153,57 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 17200-29-2
Formule moléculaire C7H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 153.57
Numéro MDL MFCD00216939
Clé InChI VWMQXAYLHOSRKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 5-chloro, 5-chlorobenzo d oxazole, pubchem8712, acmc-209zyg, maybridge1_004177, ksc182q4t
PubChem CID 28398
Nom de l’IUPAC 5-chloro-1,3-benzoxazole
SOURIRES ClC1=CC=C2OC=NC2=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Chlorobenzoxazole
Point de fusion 39 °C à 41 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 153.57
Pourcentage de pureté 95%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche