missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole, 98%

Numéro de catalogue. AAA1828606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1828606 5 g
AAA1828603 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1828606 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1828606
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 2207-32-1 | C6H3ClN2S | 170,61 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 2207-32-1
Formule moléculaire C6H3ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 170.61
Numéro MDL MFCD00174269
Clé InChI VRNJWKISMWDTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-chloro, 5-chlorobenzo c 1,2,5-thiadiazole, acmc-1cipd, maybridge1_004942, 5-chloranyl-2,1,3-benzothiadiazole, 3-chloro-8-thia-7,9-diazabicyclo 4.3.0 nona-2,4,6,9-tetraene
PubChem CID 284123
Nom de l’IUPAC 5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole
SOURIRES ClC1=CC2=NSN=C2C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole
Point de fusion 55 °C à 57 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 170.62
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche