missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C018725G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C018725G 25 g
C0187250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C018725G Fournisseur TCI America Code fournisseur C018725G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 130-26-7
Formule moléculaire C9H5ClINO
Poids moléculaire (g/mol) 305.499
Numéro MDL MFCD00006787
Clé InChI QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme clioquinol, iodochlorhydroxyquin, chloroiodoquin, chinoform, chloroiodoquine, 5-chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, iodochloroxyquinoline, cliquinol, vioform, chlorojodochin
PubChem CID 2788
ChEBI CHEBI:74460
Nom de l’IUPAC 5-chloro-7-iodoquinoline-8-ol
SOURIRES C1=CC2=C(C(=C(C=C2Cl)I)O)N=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline
Quantité 25 g
Poids de formule 305.50
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber VC5075000
TSCA Oui