missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chloro-2-méthylindole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C17615G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C17615G 5 g
C17611G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C17615G Fournisseur TCI America Code fournisseur C17615G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1075-35-0
Formule moléculaire C9H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 165.62
Numéro MDL MFCD00005619
Clé InChI WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-methylindole, 2-methyl-5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methyl-indole, 2-methyl-5-chloro-1h-indole, pubchem17201, acmc-1bpvo, 5-chlor-2-methyl-1h-indole, indole, 5-chloro-2-methyl, 1h-indole,5-chloro-2-methyl
PubChem CID 70636
Nom de l’IUPAC 5-chloro-2-méthyl-1H-indole
SOURIRES CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Chloro-2-methylindole
Point de fusion 117 °C
Point d’ébullition 140 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 165.62
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline