missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chloro-2-hydroxybenzamide, 97%

Numéro de catalogue. p-7047183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAL1789706 5 g
AAL1789714 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAL1789706 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L1789706

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7120-43-6 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7120-43-6
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00007980
Clé InChI NNHMQZBVJPQCAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorosalicylamide, chlorosalicylamide, benzamide, 5-chloro-2-hydroxy, 5-chlorosalicyl-amide, acmc-209ohl, 5chloro-2-hydroxy-benzamide, ksc498a5j, 5-chloro-2-hydroxy-benzamide, #, 5-chloranyl-2-oxidanyl-benzamide
PubChem CID 348094
Nom de l’IUPAC 5-chloro-2-hydroxybenzamide
SOURIRES NC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1O

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Chloro-2-hydroxybenzamide
Point de fusion 223 °C à 226 °C
Quantité 5 g
Beilstein 743348
Poids de formule 171.58
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche