missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine, 97%

Numéro de catalogue. AAH63881MD
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH63881MD 250 mg
AAH6388103 1 g
AAH6388106 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAH63881MD Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H63881MD
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 27187-13-9 | C6H4ClN3 | 153,57 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 27187-13-9
Formule moléculaire C6H4ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 153.57
Numéro MDL MFCD11109431
Clé InChI FBQZXTMUYNKLRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine, 5-chloro-1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine, 5-chloro, 5-chloro 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine
PubChem CID 324440
Nom de l’IUPAC 5-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
SOURIRES ClC1=CC=CC2=NN=CN12

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine
Quantité 250 mg
Poids de formule 153.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
Hazard Category H302
Precautionary Statement P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche