missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diacétate de 5-carboxyfluorescéine 93,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C285950MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
200 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C285950MG 50 mg
C2859200MG 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C285950MG Fournisseur TCI America Code fournisseur C285950MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 79955-27-4
Formule moléculaire C25H16O9
Poids moléculaire (g/mol) 460.394
Numéro MDL MFCD00036872
Clé InChI WPUZGNPQMIWOHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-carboxyfluorescein diacetate, 5-cfda, 3',6'-diacetoxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid, 5-carboxy-di-o-acetylfluorescein, 3',6'-diacetyloxy-3-oxospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid, cfda-5, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthene-5-carboxylicacid, 3',6'-bis acetyloxy-3-oxo, 3',6'-bis acetyloxy-3-oxospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid, 3',6'-bis acetyloxy-3-oxospiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthene-5-carboxylic acid, 3',6'-diacetoxy-3-oxo-3h-spiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid
PubChem CID 133314
Nom de l’IUPAC acide 3',6'-diacéthyloxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthène]-5-acide carboxylique
SOURIRES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(C=C(C=C4)C(=O)O)C(=O)O3)C5=C(O2)C=C(C=C5)OC(=O)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Carboxyfluorescein Diacetate
Quantité 50 mg
Poids de formule 460.39
Pourcentage de pureté ≥93,0% (HPLC,T)
TSCA Non
Recommended Storage Congélateur