missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Acide bromofuroïque, 99%

Numéro de catalogue. AC107021000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC107021000 100 g Bouteille en verre
AC107020250 25 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AC107021000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 107021000
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 585-70-6 | C5H3BrO 3 | 190,98 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 585-70-6
Formule moléculaire C5H3BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 190.98
Clé InChI YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-furoic acid, 5-bromofuroic acid, 5-bromo-furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-furanecarboxylic acid, 5-bromo furan-2-carboxylic acid, 2-furoic acid, 5-bromo, t5oj bvq ee, 5-bromofuroic?acid
PubChem CID 68511
Nom de l’IUPAC acide 5-bromofuran-2-carboxylique
SOURIRES C1=C(OC(=C1)Br)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Bromofuroic acid
CAS % minimum 98.5
CAS % maximal 100.0
Point de fusion 189,0 °C à 190,0 °C
Couleur Beige ou crème à blanc
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 99%
Emballage Bouteille en verre
Quantité 100 g
Beilstein 18, 284
Poids de formule 190.98
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons ou poudre cristallines
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a
EINECSNumber 209-559-7

Utilisation uniquement de la recherche RUO –