missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Bromobenzo[b]thiophène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B37625G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B37625G 5 g
B37621G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B37625G Fournisseur TCI America Code fournisseur B37625G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4923-87-9
Formule moléculaire C8H5BrS
Poids moléculaire (g/mol) 213.09
Numéro MDL MFCD03069318
Clé InChI RDSIMGKJEYNNLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromobenzo b thiophene, 5-bromobenzothiophene, 5-bromo-benzo b thiophene, 5-bromothianaphthene, benzo b thiophene, 5-bromo, zlchem 181, pubchem7752, 5-bromo-benzothiophene, pubchem15353, acmc-1anox
PubChem CID 2776578
Nom de l’IUPAC 5-bromo-1-benzothiophène
SOURIRES BrC1=CC=C2SC=CC2=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Bromobenzo[b]thiophene
Point de fusion 48 °C
Point d’ébullition 107 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 213.09
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline