missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Bromo-3-indolyl bêta-D-Galactopyranoside 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B347020MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B347020MG 20 mg
B3470100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B347020MG Fournisseur TCI America Code fournisseur B347020MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 97753-82-7
Formule moléculaire C14H16BrNO6
Poids moléculaire (g/mol) 374.19
Numéro MDL MFCD00063691
Clé InChI LINMATFDVHBYOS-MBJXGIAVSA-N
Synonyme 5-bromo-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-3-indolyl-b-d-galactopyranoside, bluo-gal, blue-gal, 2s,3r,4s,5r,6r-2-5-bromo-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 5-brig, blue gal, 5-bromo-3-indolyl-beta-galactoside, 5-bromo-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-3-indoxyl-beta-d-galactopyranoside
PubChem CID 126898
Nom de l’IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SOURIRES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CNC3=CC=C(Br)C=C23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Bromo-3-indolyl beta-D-Galactopyranoside [for Biochemical Research]
Couleur Blanc
Quantité 20 mg
Poids de formule 374.19
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Congélateur