missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Bromo-2-méthoxybenzonitrile 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. b312325g
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B312325G 25 g
B31235G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B312325G Fournisseur TCI America Code fournisseur B312325G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 144649-99-0
Formule moléculaire C8H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 212.05
Numéro MDL MFCD00143429
Clé InChI LOASAXVECBZCRJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4418560
Nom de l’IUPAC 5-bromo-2-méthoxybenzonitrile
SOURIRES COC1=C(C=C(Br)C=C1)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
Point de fusion 92 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 25 g
Numéro UN 3439
Synonyme 5-bromo-2-methoxy-benzonitrile, 4-bromo-2-cyanoanisole, benzonitrile,5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methyloxy benzonitrile, benzonitrile, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxybenzenecarbonitrile, acmc-1c8aq, timtec-bb sbb020096, art-chem-bb b005860, 5-bromo-2-methoxybenzonitrile
Poids de formule 212.05
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline