missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Bromo-2-hydroxypyrimidine 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B28485G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B28485G 5 g
B284825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B28485G Fournisseur TCI America Code fournisseur B28485G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 38353-06-9
Formule moléculaire C4H3BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 174.985
Clé InChI VTUDATOSQGYWML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-hydroxypyrimidine, 5-bromopyrimidin-2-ol, 5-bromo-2-pyrimidinol, 5-bromo-2-pyrimidinone, 2 1h-pyrimidinone, 5-bromo, 5-bromopyrimidin-2 1h-one, 5-bromo-2 1h-pyrimidinone, 5-bromopyrimidin-2-one, 5-bromo-pyrimidin-2-ol, 2-pyrimidinol, 5-bromo
PubChem CID 101494
Nom de l’IUPAC 5-bromo-1H-pyrimidine-2-one
SOURIRES C1=C(C=NC(=O)N1)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Point de fusion 235 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 174.99
Pourcentage de pureté ≥95,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline