missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Bromo-2-chlorophénol, 98+%

Numéro de catalogue. AAB2545206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2545206 5 g
AAB2545203 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAB2545206 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2545206
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 183802-98-4 | C6H4BrClO | 207,451 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 183802-98-4
Formule moléculaire C6H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 207.451
Numéro MDL MFCD00672940
Clé InChI UEVFFMZHGNYDKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-bromophenol, 5-bromo-2-chloro-phenol, phenol, 5-bromo-2-chloro, pubchem1476, acmc-1bxbv, 3-bromo-6-chlorophenol, 5-bromo-2-chloro phenol, ksc174k5h
PubChem CID 820392
Nom de l’IUPAC 5-bromo-2-chlorophénol
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1Br)O)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Bromo-2-chlorophenol
Point de fusion 56 °C à 58 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 207.46
Pourcentage de pureté ≥98%
Hazard Category H302+H312-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H302-H312-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche