missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Bromo-2,2″' :5',2-terthiophène-5-carboxaldéhyde″ 94,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B20585G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B20585G 5 g
B20581G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B20585G Fournisseur TCI America Code fournisseur B20585G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 161726-69-8
Formule moléculaire C13H7BrOS3
Poids moléculaire (g/mol) 355.28
Numéro MDL MFCD02093442
Clé InChI DSYKMLTVEGWLFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14942412
Nom de l’IUPAC 5-{5'-bromo-[2,2'-bithiophen]-5-yl}thiophène-2-carbaldehyde
SOURIRES BrC1=CC=C(S1)C1=CC=C(S1)C1=CC=C(S1)C=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 5′′-Bromo-2,2′:5′,2′′-terthiophene-5-carboxaldehyde
Point de fusion 164 °C
Quantité 5 g
Synonyme 5-Bromo-5′′-formyl-2,2′:5′,2′′-terthiophene
Poids de formule 355.28
Pourcentage de pureté ≥94,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline