missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Bromo-1-methyl-1H-indole, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC41410DE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5g
Emballage:
Amber Glass Bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC41410DE 5g Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. CC41410DE Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC41410DE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 10075-52-2
Formule moléculaire C9H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 210.07
Numéro MDL MFCD00159857
Clé InChI SBOITLSQLQGSLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-1-methyl-1h-indole, 5-bromo-1-methyl-indole, 1h-indole, 5-bromo-1-methyl, 1-methyl-5-bromoindole, 1h-indole,5-bromo-1-methyl, pubchem7946, zlchem 1345, n-methyl-5-bromoindole, 5-bromo-n-methylindole, acmc-2097se
PubChem CID 285757
Nom de l’IUPAC 5-bromo-1-methylindole
SOURIRES CN1C=CC2=CC(Br)=CC=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 5g
Poids de formule 210.07
Pourcentage de pureté 97%