missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride, Technical Grade, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Aminobenzene-1, 3-diol hydrochloride |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Formule linéaire | NH2C6H3(OH)2.HCl |
| Quantité | 5g |
| Poids de formule | 161.59 |
| Pourcentage de pureté | Tech. |
| Niveau | Technical |