missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AC442520010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC442520010 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC442520010 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 442520010

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 39906-04-2
Formule moléculaire C5H5Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 178.02
Clé InChI FKRXXAMAHOGYNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine, 2-methyl-4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidin-5-ylamine, 5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro-2-methyl, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidin-5-amine, 4,6-dichloro-2-methylpyrimidin-5-ylamine, pubchem6960, acmc-209j8x, ksc496o2d, fkrxxamahogynt-uhfffaoysa
PubChem CID 736674
Nom de l’IUPAC 4,6-dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine
SOURIRES CC1=NC(=C(C(=N1)Cl)N)Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Amino-4, 6-dichloro-2-methylpyrimidine
Fourchette de pourcentages d’essai 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Quantité 1g
Poids de formule 178.02
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category GHS Signal Word: Warning

RUO – Research Use Only