missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-3-méthylisoxazole 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A28675G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A28675G 5 g
A28671G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A28675G Fournisseur TCI America Code fournisseur A28675G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 14678-02-5
Formule moléculaire C4H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 98.105
Numéro MDL MFCD00003151
Clé InChI FNXYWHTZDAVRTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-3-methylisoxazole, 3-methylisoxazol-5-amine, 5-isoxazolamine, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolamine, unii-0g66r1h4rw, 3-methyl-isoxazol-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-amine, acmc-209yk8, 3-methylisooxazole-5-amine
PubChem CID 84590
Nom de l’IUPAC 3-méthyl-1,2-oxazol-5-amine
SOURIRES CC1=NOC(=C1)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Amino-3-methylisoxazole
Point de fusion 84 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 98.11
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline