missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 5-Amino-2-nitrobenzoïque (purifié) 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Amino-2-nitrobenzoic Acid (Purified) [for gamma-GT] |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 182.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |