missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 5-Amino-2-naphtalènesulfonique 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A034625G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A034625G 25 g
A0346500G 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A034625G Fournisseur TCI America Code fournisseur A034625G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 119-79-9
Formule moléculaire C10H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 223.246
Numéro MDL MFCD00004030
Clé InChI UWPJYQYRSWYIGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2-naphthalenesulfonic acid, 1,6-cleve's acid, 1-aminonaphthalene-6-sulfonic acid, 2-naphthalenesulfonic acid, 5-amino, 1-naphthylamine-6-sulfonic acid, kyselina cleve, cleve's acid-1,6, 1-amino-6-sulfonaphthalene, 5-naphthylamine-2-sulfonic acid, cleve's beta-acid
PubChem CID 8408
ChEBI CHEBI:44188
Nom de l’IUPAC Acide 5-aminonaphtalène-2-sulfonique
SOURIRES C1=CC2=C(C=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C(=C1)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Amino-2-naphthalenesulfonic Acid
Couleur Gris-Rouge
Quantité 25 g
Poids de formule 223.25
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (4)-0491
RTECSNumber QK1285000
TSCA Oui