missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Amino-2-fluorobenzonitrile, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 5-Amino-2-fluorobenzonitrile |
| Point de fusion | 92 °C à 96 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3439 |
| Poids de formule | 136.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H315-H318 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H311-H302-H332-H315-H319 Toxic in contact with skin. Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. |
| Precautionary Statement | P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362 |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S. |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche