missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-2-bromobenzotrifluorure 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A18475G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A18475G 5 g
A184725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A18475G Fournisseur TCI America Code fournisseur A18475G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 393-36-2
Formule moléculaire C7H5BrF3N
Poids moléculaire (g/mol) 240.02
Numéro MDL MFCD00007827
Clé InChI YGNISOAUPSJDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-bromobenzotrifluoride, 4-bromo-3-trifluoromethyl-phenylamine, 3-trifluoromethyl-4-bromoaniline, 4-amino-1-bromo-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, benzenamine, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 5-amino-2-bromo benzotrifluoride, buttpark 37\11-68
PubChem CID 67852
Nom de l’IUPAC 4-bromo-3-(trifluorométhyl)aniline
SOURIRES NC1=CC=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Amino-2-bromobenzotrifluoride
Point de fusion 50 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 108 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 240.02
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline