missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-1-naphthol-3-Acide sulfonique Hydrate 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A0368500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A0368500G 500 g
A036825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A0368500G Fournisseur TCI America Code fournisseur A0368500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 489-78-1
Formule moléculaire C10H9NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 239.245
Numéro MDL MFCD00035712
Clé InChI GGZZISOUXJHYOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid, M Acid
PubChem CID 68106
Nom de l’IUPAC Acide 8-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique
SOURIRES C1=CC2=C(C=C(C=C2C(=C1)N)S(=O)(=O)O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Amino-1-naphthol-3-sulfonic Acid Hydrate
Couleur Violet-blanc
Quantité 500 g
Poids de formule 239.25
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline