missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-1-(3-chlorophényl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 97%

Numéro de catalogue. AAH2728706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2728706 5 g
AAH2728703 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH2728706 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2728706
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 51516-68-8 | C10H7ClN4 | 218,64 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 51516-68-8
Formule moléculaire C10H7ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 218.64
Numéro MDL MFCD00128298
Clé InChI VRKRSWGTAMOYEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-1-3-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl-1h-pyrazole-, 5-amino-1-3-chloro-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonit, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,5-amino-1-3-chlorophenyl, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-3-chlorophenyl
PubChem CID 734496
Nom de l’IUPAC 5-amino-1-(3-chlorophényl)pyrazole-4-carbonitrile
SOURIRES NC1=C(C=NN1C1=CC=CC(Cl)=C1)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Point de fusion 183 °C à 187 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 218.65
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche