missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-1-(2-hydroxyétyl)pyrazole 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. A26195G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A26195G 5 g
A261925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A26195G Fournisseur TCI America Code fournisseur A26195G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 73616-27-0
Formule moléculaire C5H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 127.147
Numéro MDL MFCD08063809
Clé InChI IHQRJCVJAUKIEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-1-2-hydroxyethyl pyrazole, 2-5-aminopyrazol-1-yl ethanol, 5-amino-1-, a-hydroxyethyl pyrazole, 2-5-amino-1h-pyrazol-1-yl ethanol, 1h-pyrazole-1-ethanol, 5-amino, 2-5-amino-1h-pyrazol-1-yl ethan-1-ol, pubchem15051, ksc496i9l, 2-5-amino-1-pyrazolyl ethanol
PubChem CID 320281
Nom de l’IUPAC 2-(5-aminopyrazol-1-yl)éthanol
SOURIRES C1=C(N(N=C1)CCO)N

Spécifications

Nom ou substance chimique 5-Amino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole
Point de fusion 108 °C
Point d’ébullition 140 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 127.15
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline