missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ 5,7-Sel de sodium à l’acide dichlorokynurénique
Description
L’acide 5,7-dichlorokynurénique : le sel de sodium est un sel de sodium de l’acide 5,7-dichlorokynurénique (cat. No 0286), un antagoniste puissant au site glycine du récepteur NMDA (Ki = 79 nM vs. [3H]-glycine).
Specifications
Specifications
| Quantity | 50 mg |
| Product Type | 5,7-Sel de sodium à l’acide dichlorokynurénique |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 280.04 |
| Inhibitors | 5,7-Sel de sodium à l’acide dichlorokynurénique |
Pour usage de recherche seulement