missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5,6-Diméthyl-2-benzimidazolinone, 98%

Numéro de catalogue. AAA1542106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1542106 5 g
AAA1542103 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1542106 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1542106
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 2033-30-9 | C9H10N2O | 162,192 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 2033-30-9
Formule moléculaire C9H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 162.192
Numéro MDL MFCD00051725
Clé InChI ORWJLFLEIZBRBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,6-dimethyl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 5,6-dimethyl-2-benzimidazolinone, 1,3-dihydro-5,6-dimethyl-2h-benzimidazol-2-one, 5,6-dimethylbenzimidazolin-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-5,6-dimethyl, 2h-benzimidazol-2-one,1,3-dihydro-5,6-dimethyl, 5,6-dimethyl-3-hydrobenzimidazol-2-one, 5,6-dimethyl-1,3-dihydro-1,3-benzodiazol-2-one, 5,6-dimethyl-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, acmc-1cmtt
PubChem CID 74853
Nom de l’IUPAC 5,6-diméthyl-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
SOURIRES CC1=CC2=C(C=C1C)NC(=O)N2

Spécifications

Nom ou substance chimique 5,6-Dimethyl-2-benzimidazolinone
Point de fusion >300 °C
Quantité 5 g
Beilstein 139589
Poids de formule 162.19
Pourcentage de pureté 98%
EINECSNumber 217-993-3
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche