missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D52461G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D52461G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D52461G Fournisseur TCI America Code fournisseur D52461G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1293389-28-2
Formule moléculaire C6H2F2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 172.15
Numéro MDL MFCD28100486
Clé InChI ZKBRJEYUJNJNCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66554157
Nom de l’IUPAC 5,6-difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
SOURIRES FC1=CC2=NSN=C2C=C1F

Spécifications

Nom ou substance chimique 5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Point de fusion 68 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 172.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline