missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5,5'-Dithiobis (acide 2-nitrobenzoïque) 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D09445G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D09445G 5 g
D09441G 1 g
D094425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. D09445G Fournisseur TCI America Code fournisseur D09445G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 69-78-3
Formule moléculaire C14H8N2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 396.34
Numéro MDL MFCD00007140
Clé InChI KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
PubChem CID 6254
ChEBI CHEBI:86228
Nom de l’IUPAC 5-[(3-carboxy-4-nitrophényl)disulfanyl]-2-acide nitrobenzoïque
SOURIRES OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic Acid) [for Determination of SH groups]
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 396.34
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber DG9650000
TSCA Oui