missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

[5,15-Bis(phénylethynyl)-10,20-bis[(triisopropylsilyl)ethynyl]porphyrinato]magnésium(II) 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B431450MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B431450MG 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B431450MG Fournisseur TCI America Code fournisseur B431450MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1397288-30-0
Formule moléculaire C58H78MgN4Si2
Poids moléculaire (g/mol) 911.765
Clé InChI VHEGPZQOXOSWMG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 133556288
Nom de l’IUPAC magnésium; 2-[10,20-bis(2-phénylethynyl)-15-[2-tri(propan-2-yl)silylethynyl]-1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,22,24-octadecahydroporphyrine-21,23-diid-5-yl]ethynyl-tri(propan-2-yl)silane
SOURIRES CC(C)[Si](C#CC1C2CCC([N-]2)C(C3C=CC(N3)C(C4CCC([N-]4)C(C5C=CC1N5)C#CC6=CC=CC=C6)C#C[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C)C#CC7=CC=CC=C7)(C(C)C)C(C)C.[Mg+2]

Spécifications

Nom ou substance chimique [5,15-Bis(phenylethynyl)-10,20-bis[(triisopropylsilyl)ethynyl]porphyrinato]magnesium(II)
Couleur Bleu
Quantité 50 mg
Poids de formule 893.62
Pourcentage de pureté ≥95,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline