missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ 4N6FLOQSwabs™, embout régulier, tube
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 100 écouvillons |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Gamme de produit | 4N6FLOQSwabs |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Matériau pour l’applicateur | Nylon |
| Type du cône | Régulier |
| Matériau du cône | Nylon Fibre |