missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Rubans en polyester BBP™85 et PowerMark™ faible en halogénure - transparents
Description
- Compatible avec BBP85 et PowerMark imprimantes Sign and Label
- Ruban polyester lisse de qualité extérieure pour monter sur des panneaux de panneaux
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Couleur | Transparent |
| Finition | Gloss |
| Format | Roll |
| Matériau | Polyester (B-569) |
| Technologie d’impression | Thermal Transfer |
| Type de produit | Bande d’étiquettes |
| À utiliser avec (équipement) | BBP85™, PowerMark™ imprimante |
| Durée de vie | 3 à 5 ans |
| Quantité | 1 Chq. |
| Afficher plus de résultats |