missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Marqueurs autocollants pour tuyaux en vinyle, Légende : CHAUFFAGE DE L’EAU
Description
- Pour un usage intérieur et extérieur
- Fourni sur un support revêtu pour faciliter la manipulation et l’installation
- Pour indiquer la direction de l’écoulement du contenu du tuyau, les extrémités des marqueurs doivent être bandées avec du ruban Directional Flow Arrow
- Langue : anglais
Compliance
ASME (ANSI) Norme A13.1
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Style 4 |
| Type d’adhésif | Auto-adhésif |
| Couleur | Noir, Jaune |
| Finition | Gloss |
| Format | Label |
| Matériau | Vinyle |
| Type de produit | Pipe Marker |
| Stérilité | Non-sterile |
| Texte affiché | Légende : GAZ NATUREL |
| Largeur (impériale) | 7 in |
| Afficher plus de résultats |