missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ TaqMan™ Tableau, Format 32

Numéro de catalogue. 4346799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
4346799 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 4346799 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4346799
Obtenez jusqu’à 3 000 $ de produits qPCR avec achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

The Custom TaqMan™ Array Card is a 384-well microfluidic card designed to perform 384 simultaneous real-time PCR reactions without using liquid-handling robots or multichannel pipettors.

La carte Custom TaqMan® Array est une carte microfluidique à 384 puits conçue pour effectuer 384 réactions PCR simultanées en temps réel sans utiliser de robots de manipulation de liquides ni de pipettes multicanaux. Sélectionnez des tests cibles parmi des milliers d’essais d’expression génique TaqMan® inventoriés.

Spécifications

Contenu et stockage À conserver au réfrigérateur (2 °C à 8 °C)
Format 32
Gamme de produit TaqMan
Type de produit Carte Array Personnalisée TaqMan
Quantité 1 unité

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.