missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent BioTek Distributeur de laveuse 406 FX, IVD

Numéro de catalogue. BT406FXSI
Modifier l'affichage
Click to view available options
Lavage de cellules:
Oui
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Lavage de cellules
BT406FXSI Oui
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. BT406FXSI Fournisseur Agilent BioTek Code fournisseur 406FXSI

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le 406 FX IVD est un instrument compact offrant un lavage rapide et complet des plaques, ainsi que jusqu’à six distributeurs de réactifs, ce qui le rend adapté aux besoins de manipulation de liquides plus complexes en laboratoire clinique. Pour un usage diagnostique in vitro.

  • L’interface à écran tactile rend la programmation et le fonctionnement simples et intuitifs
  • Dual-Action Le collecteur optimise le lavage pour une variété de types cellulaires, en plus des protocoles de test des billes biomagnétiques dans des configurations de plaques allant de 96 à 1536 puits
  • Les capacités de distribution sans plaque de contact offrent une flexibilité maximale, incluant jusqu’à quatre pompes à seringue et deux distributeurs de pompes péristaltiques permettant une distribution rapide de réactifs, cellules et autres réactifs précieux
  • L’accès à la plaque sur les côtés gauche et droit de l’instrument permet à l’instrument d’être complètement compatible avec l’automatisation
  • La flexibilité et les capacités du 406 FX permettent une distribution sans contact et un lavage complet des plaques dans différentes densités de plaques, le tout dans un seul instrument
  • Cela élimine le besoin de déplacer les microplaques entre une laveuse de plaques et plusieurs distributeurs pour des flux de travail complexes de manipulation de liquides
  • Les distributeurs à pompe péristaltique doubles et les pompes à seringues quadruples permettent la distribution sans contact de tampons, de milieux, de cellules et d’autres réactifs précieux en volumes allant de 500 nL à 3000 μL, avec un volume mort minimal
  • L’accessibilité des bras robotisés côté gauche et droit permet d’intégrer facilement le 406 FX avec l’automatisation Agilent BioStack™ et d’autres tiers, afin d’augmenter le débit des tests
  • Le système d’évacuation directe élimine le besoin de vider les bouteilles de déchets, car les déchets peuvent aller directement à un drain
  • La combinaison de tubes de distribution inclinés, de débits d’aspiration et de distribution très ajustables, ainsi que de positionnement sur les axes x et y assure l’intégrité des monocouches cellulaires lors des procédures de distribution et de lavage
  • L’appareil Ultrasonic Advantage intégré permet à l’instrument de nettoyer automatiquement l’accumulation dans le tube du collecteur, évitant ainsi une défaillance lors des procédures de lavage
  • Les accessoires magnétiques automatisent les procédures de séparation biomagnétique
  • Le contrôle informatique, la création de protocoles et l’interface automatisée sont disponibles avec le logiciel optionnel LHC
  • LHC Un logiciel sécurisé peut contrôler par ordinateur le 406 FX et fournit des fonctionnalités pour la conformité au 21CFR Partie 11

 

Doit être acheté avec l’accessoire requis du système de distribution/déchets pour être utilisé. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial Fisher pour plus d’informations.

Spécifications

Précision ±1 à 5%
Bouteilles Bouteilles distributeurs (4 L, 10 L, 20 L)
Volume distribué 500 nL à 3000 μL/puits (pompe péristaltique), 3 à 3000 μL/puits (pompe à seringue)
Type de plaques 96-, 384- et 1536-puits; Profil bas et hauteur standard; Plaques solides et à fond filtre (option)
Volume résiduel ≤2 μL/puits
Vitesse de purification 13 à 36 secondes.
Durée de trempage Programmable en minutes et secondes, jusqu’à 60 minutes.
Catégorie Lave/distributeur de microplaques
Poids (métrique) 20.4 kg
Cycles de lavage 1 à 250
Affichage Écran tactile couleur
Fréquence 50/60 Hz
Lavage de cellules Oui
Comprend Collecteur de lavage à double action 96/384, Ultrasonic Advantage interrupteur tampon interne à 4 lavages, pompe péristaltique primaire
Largeur (impériale) 25 po.
Largeur (métrique) 63.5 cm
Hauteur (impériale) 12,5 in
Hauteur (métrique) 31.8 cm
Profondeur (impériale) 36,20 cm (14,25 po)
Profondeur (métrique) 36.2 cm
Poids (impériale) 45 lb.
Tension 100/240 V
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats