missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Trifluorométhylthio)phénol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T24585G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T24585G 5 g
T245825G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T24585G Fournisseur TCI America Code fournisseur T24585G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 461-84-7
Formule moléculaire C7H5F3OS
Poids moléculaire (g/mol) 194.171
Numéro MDL MFCD00036035
Clé InChI YYCPTWHVKSATQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethylthio phenol, 4-trifluoromethyl thio phenol, 4-trifluoromethyl sulfanyl phenol, 4-trifluoromethylsulfanyl-phenol, 4-trifluoromethylsulfanyl phenol, 4-trifluoromethylthio hydroxybenzene, p-trifluoromethylthio phenol, 4-trifluoromethyl sulphanyl phenol, phenol, 4-trifluoromethyl thio
PubChem CID 3815158
Nom de l’IUPAC 4-(trifluorométhylsulfanyl)phénol
SOURIRES C1=CC(=CC=C1O)SC(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(Trifluoromethylthio)phenol
Point de fusion 60 °C
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 78 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 194.17
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline