missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Trifluorométhylthio)aniline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T27755G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T27755G 5 g
T277525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T27755G Fournisseur TCI America Code fournisseur T27755G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 372-16-7
Formule moléculaire C7H6F3NS
Poids moléculaire (g/mol) 193.19
Numéro MDL MFCD00040926
Clé InChI OHHHTUXVBNGOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethylthio aniline, 4-trifluoromethyl thio aniline, 4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 4-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 123054
Nom de l’IUPAC 4-[(trifluorométhyl)sulfanyl]aniline
SOURIRES NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(Trifluoromethylthio)aniline
Couleur Jaune
Point d’ébullition 103 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 193.19
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Liquide