missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4'-(Trifluorométhyl)acétophénone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T17845G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T17845G 5 g
T17841G 1 g
T178425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. T17845G Fournisseur TCI America Code fournisseur T17845G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 709-63-7
Formule moléculaire C9H7F3O
Poids moléculaire (g/mol) 188.149
Numéro MDL MFCD00000401
Clé InChI HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 69731
Nom de l’IUPAC 1-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
SOURIRES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 4′-(Trifluoromethyl)acetophenone
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 80 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 188.15
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins