missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4'-(Trifluorométhyl)acétophénone, 98+%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone |
| Point de fusion | 29 °C à 35 °C |
| Densité | 0.924 |
| Point d’ébullition | 83 °C à 85 °C (9 mmHg) |
| Point d’éclair | 84 °C (183 °F) |
| Odeur | Caractéristiques |
| Indice de réfraction | 1.462 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1870425 |
| Poids de formule | 188.15 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H228-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II |
| EINECSNumber | 211-913-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche