missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(Trifluoromethoxy)phénylhydrazine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T24155G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T24155G 5 g
T24151G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T24155G Fournisseur TCI America Code fournisseur T24155G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 133115-72-7
Formule moléculaire C7H8ClF3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 228.60
Numéro MDL MFCD00053033
Clé InChI KQXZVSQCMVKMBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy phenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxy phenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxy phenylhydrazine hcl, 4-trifluoromethoxyphenyl-hydrazine hcl, 1-4-trifluoromethoxy phenyl hydrazine hydrochloride, p-trifluoromethoxy phenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-trifluoromethoxy phenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 2777328
Nom de l’IUPAC [4-(trifluoromethoxy)phényl]hydre
SOURIRES Cl.NNC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine Hydrochloride
Point de fusion 230 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 228.60
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline