missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(trans-4-Éthylcyclohexyl)cyclohexanone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7129387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E11975G 5 g
E119725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E11975G Fournisseur TCI America Code fournisseur E11975G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 150763-46-5
Formule moléculaire C14H24O
Poids moléculaire (g/mol) 208.345
Numéro MDL MFCD09750931
Clé InChI ICCIOWLZPJIEBA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10987498
Nom de l’IUPAC 4-(4-éthylcyclohexyl)cyclohexan-1-one
SOURIRES CCC1CCC(CC1)C2CCC(=O)CC2

Spécifications

Nom ou substance chimique 4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)cyclohexanone
Couleur Incolore
Quantité 5 g
Poids de formule 208.35
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (4)-1795
TSCA Non