missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4-thien-2-ylphenyl)methanol, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC12009CB
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
Emballage:
Amber Glass Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC12009CB 250mg Amber Glass Bottle
CC12009DA 1g Amber Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. CC12009CB Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC12009CB

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 81443-44-9
Formule moléculaire C11H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 190.26
Clé InChI KHZSWSHUIYOMSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-thien-2-ylphenyl methanol, 4-thiophen-2-yl phenyl methanol, thiophene,2-4-methylphenyl, benzenemethanol, 4-2-thienyl, 4-thien-2-yl-phenyl methanol, pubchem24308, 4-2-thienyl benzyl alcohol, 4-thien-2-yl benzyl alcohol, 4-2-thienyl phenyl methanol
PubChem CID 2795254
Nom de l’IUPAC (4-thiophen-2-ylphenyl)methanol
SOURIRES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique (4-thien-2-ylphenyl)methanol
Emballage Amber Glass Bottle
Quantité 250mg
Poids de formule 190.26
Pourcentage de pureté 97%